Ethyl-2-amino-3-thiophencarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
OR5684-1G
OR5684-250MG
APOSOR5684-1GEA
58.2
EUR
APOSOR5684-1G
APOSOR5684-250MG
Ethyl-2-amino-3-thiophencarboxylat 97%
Ethyl-2-amino-3-thiophencarboxylat
Formel:
C₇H₉NO₂S Molecular Weight: 171.22 g/mol Schmelzpunkt: 47…48 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01566303 CAS-Nummer: 31891-06-2 |