4-Brom-N-butylbenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5701-25G OR5701-5G
APOSOR5701-25GEA 524 EUR
APOSOR5701-25G APOSOR5701-5G
4-Brom-N-butylbenzolsulfonamid 98%
4-Brom-N-butylbenzolsulfonamid
Formel: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Schmelzpunkt: 51…53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01215086
CAS-Nummer: 1984-28-7