1-((4-Bromphenyl)sulfonyl)piperidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5704-1G OR5704-5G
APOSOR5704-1GEA 46.4 EUR
APOSOR5704-1G APOSOR5704-5G
1-((4-Bromphenyl)sulfonyl)piperidin 98%
1-((4-Bromphenyl)sulfonyl)piperidin
Formel: C₁₁H₁₄BrNO₂S
Molecular Weight: 304.2034 g/mol
Schmelzpunkt: 91…93 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00194753
CAS-Nummer: 834-66-2