4-Brom-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Bromo-N-[2-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]benzenesulphonamide, 4-Bromo-N-(2-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)ethyl)benzenesulphonamide
OR5709-100G OR5709-25G OR5709-5G
APOSOR5709-100GEA 374 EUR
APOSOR5709-100G APOSOR5709-25G APOSOR5709-5G
4-Brom-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzolsulfonamid 98%
4-Brom-N-(2-(TBDMSO)ethyl)benzolsulfonamid
Formel: C₁₄H₂₄BrNO₃SSi
Molecular Weight: 394,400 g/mol
Schmelzpunkt: 32…36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659896
CAS-Nummer: 850429-52-6