3-(Morpholinosulfonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-(Morpholinosulphonyl)phenyl)boronic acid, 3-(4-Morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid
OR5713-250MG
APOSOR5713-250MGEA
63.8
EUR
APOSOR5713-250MG
3-(Morpholinosulfonyl)phenylboronsäure 98%
3-(Morpholinosulfonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₄BNO₅S Molecular Weight: 271,09 g/mol Schmelzpunkt: 144…148 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07363748 CAS-Nummer: 871329-60-1 |