N,N-Dimethyl-3-boronobenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-(N,N-Dimethylsulphamoyl)phenyl)boronic acid, 3-(Dimethylsulphamoyl)benzeneboronic acid
OR5714-1G OR5714-5G
APOSOR5714-1GEA 284 EUR
APOSOR5714-1G APOSOR5714-5G
N,N-Dimethyl-3-boronobenzolsulfonamid 98%
N,N-Dimethyl-3-boronobenzolsulfonamid
Formel: C₈H₁₂BNO₄S
Molecular Weight: 229.06 g/mol
Schmelzpunkt: 88…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07363747
CAS-Nummer: 871329-59-8