4-(3-Bromphenylsulfonyl)morpholin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5722-1G OR5722-5G
APOSOR5722-1GEA 120 EUR
APOSOR5722-1G APOSOR5722-5G
4-(3-Bromphenylsulfonyl)morpholin 95%
4-(3-Bromphenylsulfonyl)morpholin
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₃S
Schmelzpunkt: 132…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07363828
CAS-Nummer: 871269-13-5