2'-Chloracetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: o-Chloracetophenon, 1-(2-Chlorphenyl)ethanon
OR5723-500G
APOSOR5723-500GEA 89.9 EUR
APOSOR5723-500G
2'-Chloracetophenon 95%
2'-Chloracetophenon
Formel: C₈H₇ClO
Molecular Weight: 154,6 g/mol
Siedepunkt: 227…230 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000560
CAS-Nummer: 2142-68-9
EINECS: 218-397-6
UN: 3416
ADR: 6.1,II