3-Brom-N-butylbenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5728-1G OR5728-5G
APOSOR5728-1GEA 125 EUR
APOSOR5728-1G APOSOR5728-5G
3-Brom-N-butylbenzolsulfonamid 98%
3-Brom-N-butylbenzolsulfonamid
Formel: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Schmelzpunkt: 46…50 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07363822
CAS-Nummer: 871269-09-9