3-Brom-N-tert-butylbenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Bromo-N-(tert-butyl)benzenesulphonamide
OR5730-1G OR5730-5G
APOSOR5730-1GEA 58 EUR
APOSOR5730-1G APOSOR5730-5G
3-Brom-N-tert-butylbenzolsulfonamid 98%
3-Brom-N-tert-butylbenzolsulfonamid
Formel: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Molecular Weight: 292,1900 g/mol
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07363824
CAS-Nummer: 308283-47-8