2,3-Dichlorpropen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3-Dichloro-1-propene
OR5736-100G OR5736-1KG OR5736-500G
APOSOR5736-100GEA 65.4 EUR
APOSOR5736-100G APOSOR5736-1KG APOSOR5736-500G
2,3-Dichlorpropen 97%
2,3-Dichlorpropen
Formel: C₃H₄Cl₂
Siedepunkt: 94 °C
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 1,209 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000943
CAS-Nummer: 78-88-6
UN: 2047
ADR: 3,II