2-Chlorbenzylalkohol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (2-Chlorophenyl)methanol

OR5737-100G OR5737-25G
APOSOR5737-100GEA 24.8 EUR
APOSOR5737-100G APOSOR5737-25G
2-Chlorbenzylalkohol 98%
2-Chlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142,58 g/mol
Siedepunkt: 227 °C
Schmelzpunkt: 69…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004604
CAS-Nummer: 17849-38-6
EINECS: 241-801-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR