2-Amino-6-chlorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chlorpyridin-2-amin, 6-Chlor-2-pyridylamin
OR5749-100G
OR5749-25G
APOSOR5749-100GEA
89.9
EUR
APOSOR5749-100G
APOSOR5749-25G
2-Amino-6-chlorpyridin 98%
2-Amino-6-chlorpyridin
Formel:
C₅H₅ClN₂ Molecular Weight: 128.56 g/mol Schmelzpunkt: 69…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234068 CAS-Nummer: 45644-21-1 |