Di-tert-butylazodicarboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Di-tert-butyl diazene-1,2-dicarboxylate
OR5753-100G OR5753-25G OR5753-5G
APOSOR5753-100GEA 52.2 EUR
APOSOR5753-100G APOSOR5753-25G APOSOR5753-5G
Di-tert-butylazodicarboxylat 98%
Di-tert-butylazodicarboxylat
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₄
Molecular Weight: 230,26 g/mol
Schmelzpunkt: 89…92 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00015001
CAS-Nummer: 870-50-8
EINECS: 212-769-9