2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloroquinoline-3-carboxylic acid
OR5757-5G OR5757-250MG
APOSOR5757-5GEA 183 EUR
APOSOR5757-5G APOSOR5757-250MG
2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid 95%
2-Chloro-3-quinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₆ClNO₂
Molecular Weight: 207.62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03030039
CAS-Nummer: 73776-25-7