4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5761-1G
OR5761-5G
APOSOR5761-1GEA
178
EUR
APOSOR5761-1G
APOSOR5761-5G
4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid 96%
4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid
Formel:
C₇H₇BClNO₃ Schmelzpunkt: 152…158 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07363777 CAS-Nummer: 850589-52-5 |