5-Bromo-2-oxo-2,3-dihydropyridine-3-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5766-1G
OR5766-5G
APOSOR5766-1GEA
21.9
EUR
APOSOR5766-1G
APOSOR5766-5G
5-Bromo-2-oxo-2,3-dihydropyridine-3-carbonitrile 98%
5-Bromo-2-oxo-2,3-dihydropyridine-3-carbonitrile
Formel:
C₆H₃BrN₂O Schmelzpunkt: 219…223 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07363806 CAS-Nummer: 405224-22-8 |