5-Brom-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridincarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-2-hydroxynicotinic acid, 5-Bromo-2-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid
OR5769-100G OR5769-25G OR5769-5G
APOSOR5769-100GEA 241 EUR
APOSOR5769-100G APOSOR5769-25G APOSOR5769-5G
5-Brom-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridincarbonsäure 97%
5-Bromo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₄BrNO₃
Molecular Weight: 218.49 g/mol
Schmelzpunkt: 280…284 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07363801
CAS-Nummer: 104612-36-4