2-Acetamido-5-bromisonicotinsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5772-1G OR5772-5G
APOSOR5772-1GEA 219 EUR
APOSOR5772-1G APOSOR5772-5G
2-Acetamido-5-bromisonicotinsäure 96%
2-Acetamido-5-bromisonicotinsäure
Formel: C₈H₇BrN₂O₃
Schmelzpunkt: 258…262 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07363802
CAS-Nummer: 871269-03-3