1-Boc-indol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 1-indolecarboxylate
OR5773-100G OR5773-25G
APOSOR5773-100GEA 316 EUR
APOSOR5773-100G APOSOR5773-25G
1-Boc-indol 98%
1-Boc-indol
Formel: C₁₃H₁₅NO₂
Molecular Weight: 217,27 g/mol
Siedepunkt: 201 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093939
CAS-Nummer: 75400-67-8