4-Benzylcarbamoyl-3-chlorphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-(Benzylcarbamoyl)-3-chlorophenyl)boronic acid, 3-Chloro-4-(N-benzylcarbamoyl)phenylboronic acid
OR5775-1G
OR5775-5G
APOSOR5775-1GEA
122
EUR
APOSOR5775-1G
APOSOR5775-5G
4-Benzylcarbamoyl-3-chlorphenylboronsäure 98%
4-Benzylcarbamoyl-3-chlorphenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₃BClNO₃ Schmelzpunkt: 126…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07363769 CAS-Nummer: 850589-42-3 |