2-Formyl-4-thiophenboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Formylthiophene-4-boronic acid
OR5780-1G
OR5780-5G
APOSOR5780-1GEA
80
EUR
APOSOR5780-1G
APOSOR5780-5G
2-Formyl-4-thiophenboronsäure 98%
2-Formyl-4-thiophenboronsäure
Formel:
C₅H₅BO₃S Molecular Weight: 155,97 g/mol Schmelzpunkt: 270…272 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03002365 CAS-Nummer: 175592-59-3 |