Phenyl-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)carbamat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Phenyl (4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)carbamate, (4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)carbamic acid Phenyl ester, Phenyl (4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
OR5784-100G OR5784-25G OR5784-5G
APOSOR5784-100GEA 314 EUR
APOSOR5784-100G APOSOR5784-25G APOSOR5784-5G
Phenyl-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)carbamat
Phenyl(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
Formel: C13H13N3O4
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02947731
CAS-Nummer: 89392-03-0