2-(Aminosulphonyl)-N,N-dimethylnicotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N,N-Dimethyl-2-sulphamoylnicotinamide
OR5789-1G OR5789-25G OR5789-5G
APOSOR5789-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5789-1G APOSOR5789-25G APOSOR5789-5G
2-(Aminosulphonyl)-N,N-dimethylnicotinamide
2-(Aminosulphonyl)-N,N-dimethylnicotinamide
Formel: C₈H₁₁N₃O₃S
Molecular Weight: 229,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03265507
CAS-Nummer: 112006-75-4
EINECS: 413-440-7