4-Methoxy-N,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methoxy-N,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine
OR5792-100G
OR5792-500G
APOSOR5792-100GEA
31.9
EUR
APOSOR5792-100G
APOSOR5792-500G
4-Methoxy-N,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amin
2-Methoxy-4-methyl-6-(methylamino)-1,3,5-triazine
Formel:
C₆H₁₀N₄O Molecular Weight: 154.17 g/mol Schmelzpunkt: 162…166 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00585858 CAS-Nummer: 5248-39-5 |