(2,4-Dichlorphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: DCAA
OR5793-100G OR5793-25G OR5793-500G
APOSOR5793-100GEA 36.4 EUR
APOSOR5793-100G APOSOR5793-25G APOSOR5793-500G
(2,4-Dichlorphenyl)essigsäure
(2,4-Dichlorphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 205.04 g/mol
Siedepunkt: 316
Schmelzpunkt: 128…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004318
CAS-Nummer: 19719-28-9
EINECS: 243-248-7