Methyl-3-amino-2-methylbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-amino-2-methylbenzoate, 3-Amino-o-toluic acid Methyl Ester, 3-Amino-2-methylbenzoic acid Methyl Ester
OR5797-100G
OR5797-25G
APOSOR5797-100GEA
84.1
EUR
APOSOR5797-100G
APOSOR5797-25G
Methyl-3-amino-2-methylbenzoat
Methyl-3-amino-2-methylbenzoat
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165.19 g/mol Siedepunkt: 300 °C Dichte: 1.146 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00211328 CAS-Nummer: 18583-89-6 |