3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoesäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5802-1G OR5802-5G
APOSOR5802-1GEA 119 EUR
APOSOR5802-1G APOSOR5802-5G
3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoesäure 95%
3-Methoxycarbonyl-5-methylbenzoesäure
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Schmelzpunkt: 154…158 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07363803
CAS-Nummer: 167299-68-5