N-Benzyl-3-brom-4-methylbenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5810-1G
OR5810-5G
APOSOR5810-1GEA
171
EUR
APOSOR5810-1G
APOSOR5810-5G
N-Benzyl-3-brom-4-methylbenzolsulfonamid 98%
N-Benzyl-3-brom-4-methylbenzolsulfonamid
Formel:
C₁₄H₁₄BrNO₂S Schmelzpunkt: 98…101 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07363832 CAS-Nummer: 850429-67-3 |