3-Chlor-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chloro-4-(tert-butylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 3-Chloro-4-(N-tert-butylcarbamoyl)phenylboronic acid
OR5818-1G
OR5818-250MG
OR5818-5G
APOSOR5818-1GEA
209
EUR
APOSOR5818-1G
APOSOR5818-250MG
APOSOR5818-5G
3-Chlor-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
3-Chlor-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₅BClNO₃ Molecular Weight: 255.51 g/mol Schmelzpunkt: 130…134 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07363771 CAS-Nummer: 850589-46-7 |