3-Amino-5-nitrophenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR5819-1G OR5819-250MG
APOSOR5819-1GEA 677 EUR
APOSOR5819-1G APOSOR5819-250MG
3-Amino-5-nitrophenylboronsäurepinakolester 97%
3-Amino-5-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₇BN₂O₄
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07363740
CAS-Nummer: 871329-51-0