2-Brom-1,3,4-thiadiazol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR5820-1G OR5820-5G OR5820-25G
APOSOR5820-1GEA 58 EUR
APOSOR5820-1G APOSOR5820-5G APOSOR5820-25G
2-Brom-1,3,4-thiadiazol 97%
2-Bromo-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₂HBrN₂S
Schmelzpunkt: 68…73 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD04115375
CAS-Nummer: 61929-24-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR