2-Amino-6-chlor-3-nitropyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chlor-3-nitropyridin-2-amin, 6-Chlor-3-nitro-2-pyridylamin
OR5822-25G
OR5822-100G
OR5822-5G
APOSOR5822-25GEA
24.8
EUR
APOSOR5822-25G
APOSOR5822-100G
APOSOR5822-5G
2-Amino-6-chlor-3-nitropyridin 98%
2-Amino-6-chlor-3-nitropyridin
Formel:
C₅H₄ClN₃O₂ Molecular Weight: 173,56 g/mol Schmelzpunkt: 194…196 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00044350 CAS-Nummer: 27048-04-0 EINECS: 248-188-5 |