2,5-Dimethoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2,5-Dimethoxyphenyl)metaborsäure, 2,5-Dimethoxybenzolboronsäure, Dihydroxy(2,5-dimethoxyphenyl)boran
OR5823-100G
APOSOR5823-100GEA
197
EUR
APOSOR5823-100G
2,5-Dimethoxyphenylboronsäure
2,5-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₄ Molecular Weight: 181,98 g/mol Schmelzpunkt: 95…98 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01318181 CAS-Nummer: 107099-99-0 |