3-Chloropropanesulphonyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5825-100G OR5825-25G OR5825-5G
APOSOR5825-100GEA 192 EUR
APOSOR5825-100G APOSOR5825-25G APOSOR5825-5G
3-Chloropropanesulphonyl chloride 98%
3-Chloropropanesulphonyl chloride
Formel: C₃H₆Cl₂O₂S
Siedepunkt: 70 °C/0,5mmHg
Dichte: 1,456 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007463
CAS-Nummer: 1633-82-5
EINECS: 216-646-3
UN: 3265
ADR: 8,II