2,3-Diaminotoluol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Toluylen-2,3-diamin, Toluol-2,3-diamin, 3-Methyl-o-phenylendiamin, 3-Methylbenzol-1,2-diamin, 1,2-Diamino-3-methylbenzol

OR5830-1G OR5830-5G
APOSOR5830-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5830-1G APOSOR5830-5G
2,3-Diaminotoluol 95%
2,3-Diaminotoluol
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 225 °C
Schmelzpunkt: 59…65 °C
Dichte: 1.3
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011589
CAS-Nummer: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR