2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-4-methoxynicotinonitrile
OR5835-1G OR5835-250MG
APOSOR5835-1GEA 29 EUR
APOSOR5835-1G APOSOR5835-250MG
2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
2-Chloro-3-cyano-4-methoxypyridine
Formel: C₇H₅ClN₂O
Molecular Weight: 168.5804 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00975444
CAS-Nummer: 98645-43-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III