3-Brom-2-cyan-6-methylpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Bromo-6-methylpicolinonitrile, 3-Bromo-6-methylpyridine-2-carbonitrile
OR5836-1G
OR5836-5G
APOSOR5836-1GEA
183
EUR
APOSOR5836-1G
APOSOR5836-5G
3-Brom-2-cyan-6-methylpyridin 95%
3-Bromo-2-cyano-6-methylpyridine
Formel:
C₇H₅BrN₂ Molecular Weight: 197.0300 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08059560 CAS-Nummer: 717843-48-6 |