4-Phenylbenzoesäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Biphenyl-4-carbonsäure, 4-Biphenylcarbonsäure

OR5838-100G OR5838-500G
APOSOR5838-100GEA 31.9 EUR
APOSOR5838-100G APOSOR5838-500G
4-Phenylbenzoesäure 98%
4-Phenylbenzoesäure
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Molecular Weight: 198.22 g/mol
Siedepunkt: 373
Schmelzpunkt: 224…226 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002553
CAS-Nummer: 92-92-2
EINECS: 202-203-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR