3-Brom-2,6-dichlorpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dichloro-3-bromopyridine
OR5840-1G
OR5840-5G
APOSOR5840-1GEA
21.9
EUR
APOSOR5840-1G
APOSOR5840-5G
3-Brom-2,6-dichlorpyridin 97%
3-Bromo-2,6-dichloropyridine
Formel:
C₅H₂BrCl₂N Molecular Weight: 226,89 g/mol Schmelzpunkt: 68…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06798231 CAS-Nummer: 866755-20-6 |