N,N-Diethyl-p-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N,N-Diethyl-4-methylanilin, 4-(Diethylamino)toluol
OR5841-25G OR5841-5G
APOSOR5841-25GEA 94.4 EUR
APOSOR5841-25G APOSOR5841-5G
N,N-Diethyl-p-toluidin
N,N-Diethyl-p-toluidin
Formel: C₁₁H₁₇N
Molecular Weight: 163,26 g/mol
Siedepunkt: 230 °C
Dichte: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015113
CAS-Nummer: 613-48-9
EINECS: 210-345-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III