3-Brom-5-methoxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Bromo-3-methoxypyridine
OR5842-100G
APOSOR5842-100GEA 154 EUR
APOSOR5842-100G
3-Brom-5-methoxypyridin 98%
3-Bromo-5-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
Molecular Weight: 188,02 g/mol
Schmelzpunkt: 29…35 °C
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234169
CAS-Nummer: 50720-12-2