3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Acetyl-6-bromocoumarin, 3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one
OR5843-10G OR5843-1G OR5843-5G
APOSOR5843-10GEA 87 EUR
APOSOR5843-10G APOSOR5843-1G APOSOR5843-5G
3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one 98%
3-Acetyl-6-bromo-2H-chromen-2-one
Formel: C₁₁H₇BrO₃
Molecular Weight: 267,09 g/mol
Schmelzpunkt: 227…229 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024075
CAS-Nummer: 2199-93-1