2-Aminopyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Pyrimidin-2-ylamin
OR5847-100G OR5847-500G
APOSOR5847-100GEA 31.9 EUR
APOSOR5847-100G APOSOR5847-500G
2-Aminopyrimidin
2-Aminopyrimidin
Formel: C₄H₅N₃
Molecular Weight: 95,1 g/mol
Siedepunkt: 158 °C/186mmHg
Schmelzpunkt: 122…126 °C
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006089
CAS-Nummer: 109-12-6
EINECS: 203-648-4