Ethyl-4-oxocyclohexancarboxylat 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-(Ethoxycarbonyl)-1-cyclohexanone
OR5848-100G OR5848-25G OR5848-5G
APOSOR5848-100GEA 78.6 EUR
APOSOR5848-100G APOSOR5848-25G APOSOR5848-5G
Ethyl-4-oxocyclohexancarboxylat 98+%
Ethyl-4-oxocyclohexancarboxylat
Used in the preparation of dopamine agonists Biorg.Med.Chem.Lett. 1993,3,639
Formel: C₉H₁₄O₃
Siedepunkt: 150…152 °C/40mmHg
Dichte: 1,068 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013285
CAS-Nummer: 17159-79-4