5-Brom-2-iodpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5851-25G OR5851-5G
APOSOR5851-25GEA 48 EUR
APOSOR5851-25G APOSOR5851-5G
5-Brom-2-iodpyrimidin
5-Bromo-2-iodopyrimidine
Formel: C₄H₂BrIN₂
Schmelzpunkt: 99…103 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01318111
CAS-Nummer: 183438-24-6