(S)-(+)-2-Amino-1-butanol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: D(+)-2-Amino-1-butanol

OR5854-100G OR5854-25G OR5854-500G
APOSOR5854-100GEA 142 EUR
APOSOR5854-100G APOSOR5854-25G APOSOR5854-500G
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol 98%
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
Formel: C₄H₁₁NO
Molecular Weight: 89,14 g/mol
Siedepunkt: 172…174 °C
Dichte: 0,944 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064418
CAS-Nummer: 5856-62-2
EINECS: 227-475-9
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR