D(-)-N-Methylglucamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Meglumin
, (-)-1-Desoxy-1-(methylamino)-D-glucitol
, (-)-N-Methyl-D-glucamin
, (-)-1-Methylamino-1-desoxy-D-glucitol
APOSOR5855-250GEA
58.2
EUR
APOSOR5855-250G
APOSOR5855-50G
D(-)-N-Methylglucamin
D(-)-N-Methylglucamin
Formel:
H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH Molecular Weight: 195,22 g/mol Schmelzpunkt: 129…131,5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004707 CAS-Nummer: 6284-40-8 EINECS: 228-506-9 |