3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-(2E)propenoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5863-1G OR5863-250MG OR5863-5G
APOSOR5863-1GEA 114 EUR
APOSOR5863-1G APOSOR5863-250MG APOSOR5863-5G
3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-(2E)propenoic acid 95+%
3-[4-(Methylsulphonyl)phenyl]-(2E)propenoic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₄S
Molecular Weight: 226.25 g/mol
Schmelzpunkt: 293…295 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00203126
CAS-Nummer: 5345-30-2