3-Chlorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5865-100G OR5865-25G
APOSOR5865-100GEA 60.9 EUR
APOSOR5865-100G APOSOR5865-25G
3-Chlorpyridin
3-Chloropyridine
Formel: C₅H₄ClN
Siedepunkt: 147…149 °C
Dichte: 1,205 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006375
CAS-Nummer: 626-60-8
UN: 2924
ADR: 3+8,III